Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für die Wasseraufreinigung für Thermo Scientific™ Barnstead GenPure, alle Modelle
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice der Wasseraufreinigung für Thermo Scientific Barnstead GenPure alle Modelle, inbegriffen ist
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE50133917
Artikelnummer. 15631589
  • 1993.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Zusammenbau und Installation: verifiziert, dass Geräte und Ausrüstung, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt und wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Es wird bestätigt, dass Geräte und Ausrüstung zusammengebaut und installiert sind und dass erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während Zusammenbau und Installation festgestellten anormalen Ereignisse sind dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung: verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller vorgegebenen Anforderungen an die Umgebung zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Angaben zu Systemkomponenten: ausführliche Angaben zur Konfiguration jeder einzelnen Systemkomponente sind dokumentiert.
  • OQ-Grenzwerte: Dokumentation einer Liste von vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, damit sichergestellt ist, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Geräte und Ausrüstung: Testen der wesentlichen Funktionen von Geräten und Ausrüstung zur Bestätigung, dass Geräte und Ausrüstung wie vom Hersteller vorgesehen und für den Betreiber erforderlich funktionieren. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgesuchter wichtiger Parameter von Geräten und Ausrüstung, die auf den vorgesehenen Zweck der Geräte und Ausrüstung getestet werden.
Tests entscheidender Parameter: Abgleich Volumenströme, Wasserdruck, Widerstandsfähigkeit, Stromausfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Wasseraufreinigung einschließlich Thermo Scientific Barnstead GenPure, alle Modelle
Die Validierung (IQ/OQ) besteht in der Abarbeitung eines vereinheitlichten Protokolls. IQ: Verifizierung von Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Verifizieren von spezifikationsgemäßem Betrieb, Abgleich Volumenströme, Wasserdruck, Widerstandsfähigkeit, Stromausfalltest
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für die Wasseraufreinigung für Thermo Scientific™ Barnstead GenPure, alle Modelle >