Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte mit Temperaturkartierung
Bleiben Sie konform mit der branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Validierungsservice mit Temperaturkartierung für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte der Serien Forma 900, Herafreeze HFUB und HFC, Thermo Scientific TSC und TSE, RevCo ExF, RevCo CxF, Thermo Scientific ULT10140 und ULT7150 im Preis inbegriffen ist
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003481
Artikelnummer. 15651539
  • 4111.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts. - Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
Temp.-Kart.
  • Tests und Ergebnisse der Temperatukartierung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck des Systems betrieben wird.
Mehrpunkt-Temperaturkartierung über einen Zeitraum von 24 Stunden mit Datenintervallen von 1 Minute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte, einschließlich der Serien Forma 900, HeraFreeze HFUB und HFC, Thermo Scientific TSC und TSE, Revco ExF, RevCo CxF, Thermo Scientific ULT10140 und ULT7150
Branchenweit exklusive Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist der einzige OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, wenn eine wichtige Komponente versagt, solange die ursprüngliche Werksgarantie oder ein qualifizierender Geräteserviceplan eingehalten wird.
Anreise in Ballungsgebiete.Die Installation ist nicht enthalten.Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, Temperatur-Mapping bei leerer Kammer und bei offener Tür und Leistungsverlusttest. Temperatur-Mapping: 24 Stunden Multi-Point-Mapping.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte mit Temperaturkartierung >