Learn More
Epredia™ Ultra Mikrotom-Einwegklingen
Ausgezeichnete Qualität zu einem günstigen Preis
Marke:  Epredia™ 3153735
128.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12101840
  • 168.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eine Kombination aus ausgezeichneter Qualität und einem erschwinglichen Preis
  • Universalklingen mit hohem und niedrigem Profil können mit jedem auf dem Markt erhältlichen Mikrotom oder Kryostat verwendet werden
  • Einzigartiges Winkelprofil, das eine schnellere Ribbonierung ermöglicht
  • Höhere Lebensdauer: Erzeugt eine doppelt so starke Kante wie herkömmliche Klingen
  • Zuverlässige Konsistenz: Der neue proprietäre Prozess gewährleistet eine langlebige und konsistente Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Hoch
Mikrotome, Kryostate
Ja
34 °