Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15618416 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
11,5 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
45,8 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Ausführung der Tür:
2 solide
Doppelglas
Doppeltes Vollglas
Fest
Glas
Schiebeglas
Steckertyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektrische Anforderungen:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 60 Hz
208–230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15618416
Marke: Thermo Scientific™ TSX2305GV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Labor-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die laborgerechte Lagerung von Medien, Reagenzien, chemotherapeutischen, pharmazeutischen und anderen medizinischen Präparaten bei Temperaturen von 2 °C bis 8°C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.
  • Entwickelt für die sichere Lagerung von Medizin- und Laborprodukten, einschließlich Impfstoffen, Arzneimitteln, Medien und Reagenzien, die einen Temperaturbereich von 2 bis 8 °C erfordern
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Betriebstemperaturbereich: 2 ° bis 8 °C (werkseitig auf 5 °C voreingestellt)
  • Auswahl zwischen massiven Türen oder Glastüren
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Hochleistungskühlschrank der TSX-Serie, Glastür
Typ Hochleistungskühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 23 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 650 l
Temperatur (Sollwert) 3°-7°C (5°C)
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Glas
No. of Doors 1
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität cUL, ENERGYSTAR, UL, CE
Display Mikroprozessor
Produktlinie TSX Serie
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Datenschreiber Optional
SmartView-Kompatibilität Smart Vue-kompatibel
Abmessungen (T x B x H) innen 28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 37,8 x 28 x 78,6 in. (96,2 x 71,1 x 199,6 cm)
Außentiefe (angloamerikanisch) 37,8 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 28,5 in.
Außentiefe (metrisch) 96,2 cm
Innentiefe (metrisch) 72,3 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 78,6 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 58 in.
Außenhöhe (metrisch) 199,6 cm
Innenhöhe (metrisch) 147,3 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 28 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 24 in.
Außenbreite (metrisch) 71,1 cm
Innenbreite (metrisch) 61 cm
Stromstärke 16 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 208-230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Versandgewicht (angloamerikanisch) 429 lb.
Versandgewicht (metrisch) 195 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 364 lb.
Gewicht (metrisch) 165 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
*Daten liegen vor.Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation