Learn More
Thermo Scientific™ Spitzen für Tecan™ und Axon™ Instruments PatchXpress Arbeitsstationen
Für den Einsatz mit den Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Arbeitsstationen
Marke: Thermo Scientific™ 902-261XP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Einsatz mit den Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Arbeitsstationen
Durchsichtige Pipettenspitzen im Tecan-Stil.
Spezifikation
50 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro™, patchXpress |
Gefiltert | |
Weiß | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Automatisierung | |
Polypropylen |