Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 and X1R Pro Centrifuges
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7214200
Click to view available options
Gekühlt:
Ja
No
Spannung:
120/240 V
208/230 V
220/230 V
Modell:
IVD-zertifiziert
Nur für den allgemeinen Gebrauch
Beschreibung:
Sorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz
Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz
Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
Sorvall X1R Pro; 220-230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17170579
Marke: Thermo Scientific™ 75009220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Ergonomisches Design, Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
  • Anwenderfreundlich:
    • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
    • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
    Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
    • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
    • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
    Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
    • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
    • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
    • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
    Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
    • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
    • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
    Platzsparende Bauweise:
    • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
    Energieeffizient:
    • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Beschreibung Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz
Fassungsvermögen 4 x 400 ml mit TX-400 Rotor
Max. RZB 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
Gekühlt Ja
Display Intuitive Benutzeroberfläche mit Vollfarb-Touchscreen
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Enthält Rotoren sind separat zu erwerben
Hauptspeicher Kann bis zu 100 Programme speichern
Modell IVD-zertifiziert
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9 Beschl./10 Verzög.
Programmspeicher Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar
Menge Jeweils
Rotor inklusive Nein
Sicherheitsmerkmale SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Typ Universalzentrifuge
Luftgekühlt Nein
Abmessungen (H x B x T) 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 in.)
Spannung 120/240 V