Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röhrchenadapter für Festwinkelrotoren mit sechs Plätzen
Zur Verwendung mit Sorvall Legend™ T/RT-, Stratos™- und Primo™/Primo R™-Zentrifugen
Marke: Thermo Scientific™ 75003092
Beschreibung
Zur Verwendung mit Sorvall Legend™ T/RT-, Stratos™- und Primo™/Primo R™-Zentrifugen
- Legend T/RT und Stratos: 75003334 und 75003046
- Primo/Primo R: 75007590
- Für Röhrchengrößen von 1.5 bis 50 ml
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.
Spezifikation
6,5 ml-Rundbodenröhrchen | |
HiGhConic™ Rotor mit 2 Positionen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31