Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röhrchenadapter für Festwinkelrotoren mit sechs Plätzen
Zur Verwendung mit Sorvall Legend™ T/RT-, Stratos™- und Primo™/Primo R™-Zentrifugen
Marke:  Thermo Scientific™ 75003093
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10026431
  • 96.08 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Sorvall Legend™ T/RT-, Stratos™- und Primo™/Primo R™-Zentrifugen
  • Legend T/RT und Stratos: 75003334 und 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Für Röhrchengrößen von 1.5 bis 50 ml
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor
12 ml-Röhrchen
2 x 12 ml
Festwinkelrotor mit 6 Positionen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röhrchenadapter für Festwinkelrotoren mit sechs Plätzen > Adapter, 2 x 12 ml-Röhrchen