Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher
Artikelnummer. p-317731 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Hellgrau
Olivbraun
Rot
Weiß
Röhrchengröße:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 mL
7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10290162
Marke: Thermo Scientific™ 75008133
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit den Rotoren 75006445 und 75006434 mit 4 Plätzen in Verbindung mit dem Rundbecher 75006441
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um Ihren Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) LH-4000W und LH-4000 Rotor mit rundem Becher
Farbe Gelb
Röhrchengröße 7 ml