Learn More
Thermo Scientific™ SL1 Plus Zentrifugenserie
Ergonomisches Design, kontrastreiche Anwenderoberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen.
5326.50 € - 9356.55 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessor |
---|---|
Fassungsvermögen | 4 x 400 ml mit TX-400 Rotor |
Max. RZB | 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor |
Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) |
Display | LED |
Produktcode | Marke | Modell | Abmessungen (H x B x T) | Gekühlt | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Abmessungen (H x B x T) | Gekühlt | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17140579
![]() |
Thermo Scientific™
|
IVD-zertifiziert | 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 in.) | No | 100/115/220/230 V |
5386.80 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17150579
![]() |
Thermo Scientific™
|
IVD | 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.) | Ja | 100/115/220/230 V |
9356.55 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17180589
![]() |
Thermo Scientific™
|
Nur für den allgemeinen Gebrauch | 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 in.) | No | 100/115/220/230 V |
5326.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17190589
![]() |
Thermo Scientific™
|
Nur für den allgemeinen Gebrauch | 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.) | Ja | 208/230 V |
9085.20 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
-
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance.
- Modern industrial design supports continuous improvement in rotor loading ergonomics, user safety and current needed certifications
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotor System:
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors.
- System saves time when switching between applications.
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips.
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability.
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technology:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning.
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing.
Spezifikation
Mikroprozessor | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
LED | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
kann bis zu 6 Programme speichern | |
Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast | |
Nein | |
Universalzentrifuge |
4 x 400 ml mit TX-400 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotor ist separat zu erwerben | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion |