Learn More
Epredia™ Shandon™ Consul-Mount™
Speziell zur Verwendung mit dem Shandon Consul™™ Eindeckautomaten vorgesehen
78.00 € - 195.00 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Menge | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Epredia™ Consul™ Eindeckautomaten |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12658016
|
Epredia™
9990440 |
Eindeckmittel |
195.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12590017
|
Epredia™
9990441 |
Zytologie-Medien |
78.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Organische Permanent-Deckflüssigkeit
- Auf Xylolbasis
- Brechungsindex: 1.495 ±0.005 (trocken)
- Viskosität: Niedrig (125-200 cps bei 24 °C)
Spezifikation
Klar | |
500 mL | |
Zur Verwendung mit Epredia™ Consul™ Eindeckautomaten | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Consul Mount Histology
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: xylenes, 2-propenoicacid