Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Artikelnummer. 11892081 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
12.7 mm
17 mm
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11892081
Marke: Thermo Scientific™ 31313225
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Große Auswahl für nahezu alle Applikationen
  • Eine Vielzahl an Materialien und Temperaturgrenzwerten für alle Anwendungen
  • Zur Verwendung in Thermo Scientific TRACE™ und FOCUS™ GCs und Geräten anderer Hersteller
  • Kontaminationsfrei in Einzelblistern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm