Learn More
Thermo Scientific™ Rundbecher für 4-Platz-Ausschwingrotor
4 x 100ml-Becher passen auf den Thermo Scientific 4-Platz-Ausschwingrotor (75-007-591)
Marke: Thermo Scientific™ 75007555
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Highconic™-Rotor 45°Festwinkelrotor für 6 x 50mL mit max. 10000 x g
Der flache 45°-Winkel bewirkt, dass die Proben nicht mehr auslaufen. Das Sediment bildet sich am Gefässboden
Adapter für Highspeed-Gefässe von 1,5 bis 50mL und 15 bzw. 50mL konische Röhrchen Typ Falcon™
Der Rotor wird mit Adaptersatz für 50mL konische Gefässe geliefert
Aerosoldicht und unbegrenzt autoklavierbar
Ausschwingrotor
Rundbecher für max. 4 x 100mL
Adapter für alle Gefässtypen, wie DIN-, Blutentnahme-, konische Falcon- und Mikrolitergefässe, von 1,5 bis 100mL
Aerosoldichte Kappe als Option
Mikroliterrotor 24 x 1,5/2mL 45°
Hohe Leistung von 21885 x g für 24 x 1,5/2mL
Anwendungsgerechter Winkel von 45°
Aerosoldicht und unbegrenzt autoklavierbar
Mikroliterausschwingrotor 12 x 1,5/2mL nur für Primo R
Hohe Leistung von 16.438 x g
Vorhandene Adapter 3750, 3758 und 3759
Trennung von flüssigen Mehrphasensystemen, wie z.B. Extrakte mit organischen Lösemitteln
Zentrifugation von Filtrationseinheiten
Abtrennung von Zellen/Zellorganen im Gradienten z.B. Saccarose
Semipräparative Zentrifugation von Proteinen und DNA
Trommelrotor
Für eine hohe Kapazität von 80 Mikrolitergefässen
Verkürzte Brems- und Beschleunigungszeiten
Gestelle für alle Volumina
Ein Gestell im 60°-Winkel für 1,5mL Gefässe erleichtert die Handhabung
PCR-Gestell für 3 PCR-Streifen mit 8 Gefässen
Adapter und weiteres Zubehör auf Anfrage.
Typ: Rundbecher für Ausschwingrotor
Bestellinformation
Einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten. Bioabdichtungsdeckel (75-007-598) separat erhältlich. Optionale Adapter für verschiedene Röhrchenarten und -volumina von bis zu 50 ml. Für die 100 ml-Flasche ist kein Adapter erforderlich.
Spezifikation
Ausschwingrotor |