Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenflaschen aus Polypropylen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml
750 ml
Beschreibung
Polypropylen-Flasche mit Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 13 oz., 400 ml |
Kapazität (metrisch) | 400 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 13 oz. |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zentrifugenflaschen aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur