Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupole-Kalibrierlösung, erweiterter Massenbereich
Artikelnummer. 15322627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 15322627
Marke: Thermo Scientific™ 88340
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhalten Sie sowohl positive als auch negative Ionisierungskalibrierung von Thermo Scientific™ Triple Stage Quadrupol-Geräten mit der Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupol-Kalibrierlösung, erweiterter Massenbereich, einer Mischung aus 14 hochreinen, ionisierbaren Komponenten (Massenbereich: 69 m/z bis 2.800 m/z).
Die Thermo Scientific Pierce Triple Quadrupol-Kalibrierlösung, erweiterter Massenbereich, ist eine Mischung aus 14 hochreinen, ionisierbaren Komponenten (Massenbereich: 69 m/z bis 2.800 m/z) für die positive und negative Ionisierungskalibrierung von Thermo Scientific Triple Stage Quadrupol-Geräten.
  • Verbesserte Massengenauigkeit – erweiterter Massenbereich zur Verbesserung der Massengenauigkeit im Vergleich zu bestehenden Kalibrierlösungen
  • Kalibrierung im positiven und negativen Modus – Einzelformulierung mit erweiterten Massenbereichen für beide Ionisierungskalibriermodi
  • Hochgradig validiert – qualitativ hochwertige, streng getestete Formulierung mit chargenspezifischen Analysenzertifikaten
  • Gebrauchsfertig – Referenzstandard kann direkt in eine Spritze geladen und in das Gerät injiziert werden
  • Stabil – Lagerung bei 2 bis 8 °C für 18 Monate
Die Pierce Triple Quadrupol-Kalibrierungslösung ist eine gebrauchsfertige Formulierung, die für die positive und negative Ionisierungskalibrierung von Geräten optimiert wurde. Die Massen mit erweitertem Messbereich (69 m/z bis 2.800 m/z) verbessern die Leistung der Thermo Scientific Quativa™ und Endura™ Triple-Quadrupol-Massenspektrometer. Darüber hinaus wurde die Triple Quadrupol-Kalibrierlösung, erweiterter Massenbereich, in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung hergestellt, und jede Charge wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die stabile Lösung wird in einer auslaufsicheren, hochreinen PTFE-Flasche bereitgestellt.
Die Pierce Triple Quadrupol-Kalibrierlösung, erweiterter Massenbereich, enthält 14 Verbindungen, die sowohl im positiven als auch im negativen Modus für die Gerätekalibrierung ionisierbar sind. Die Formulierung wurde speziell für die Verwendung mit den Geräten der TSQ Endura™ Serie und der TSQ Quantiva™ Serie optimiert. Die Kalibrierlösung ist auch mit den Geräten der TSQ Quantum™ Serie, TSQ Discovery™ Serie, TSQ Quantum Ultra™ Serie, TSQ Quantum Access™ Serie und TSQ Vantage™ Serie kompatibel, wobei die Liste der empfohlenen Massen verwendet wird.
Positiver Modus (m/Z): 69,0447, 142,1590, 322,0481, 622,0289, 922,0098
Negativer Modus (m/Z): 59,0128, 112,9845, 301,9970, 601,9779, 1.033,9870
Für das Kalibrierungsverfahren sind zu verwenden:
Grundlagenhandbuch zur TSQ-Serie (70111--97152)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Kalibrierlösung
Produktlinie Pierce
Inhalt und Lagerung 1 x 10 ml
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Ausgangsmaterial Peptide, kleine Moleküle
Endprodukttyp Peptide, kleine Moleküle
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Kalibrierung
Menge 10 ml
Form Flüssig