Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxide Assay Reagent A
Messen Sie den Gesamtperoxidgehalt in wässrigen oder lipidhaltigen Laborreagenzien
Marke: Thermo Scientific™ 23281
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Diese wässrigen und lipidkompatiblen Peroxid-Assay-Kits erkennen Peroxide auf der Grundlage der Oxidation von Eisen- zu Ferrizion bei Vorhandensein von Xylenolorange. Ein Assay-Kit verfügt über eine wässrige, kompatible Formulierung mit Sorbitol, das eine Verbesserung der Empfindlichkeit ermöglicht. Das andere Assay-Kit enthält eine Formulierung, die mit lipidhaltigen Proben verwendet werden kann, ohne die Lipide zuvor zu extrahieren. Da dieses Kit jedoch kein Sorbitol enthält, ist der Assay weniger empfindlich. Die meisten Proteine stören diese Assays nicht, obwohl einige Metallchelatoren möglicherweise einen Blindwert (d. h. eine Kontrolle) benötigen, um diese Effekte zu verringern.
Bei diesen Assay wandeln Hydroperoxide Fe2+ in Fe3+ bei saurem pH-Wert um. Mit der wasserverträglichen Formulierung reagiert Peroxid zunächst mit Sorbitol und wandelt es in ein Peroxyl-Radikal um, das wiederum Fe2+-Oxidation zu Fe3+ auslöst. In der lipidkompatiblen Formulierung wandelt das Peroxid Fe2+ direkt in Fe3+ um. In einer Schwefelsäurelösung liefern die Fe3+-Komplexe mit dem Xylenolorange (XO)-Farbstoff ein lila Produkt mit einem Absorptionsmaximum bei 560 nm. Die Peroxidwerte in Testproben können durch Berechnung des bekannt Extinktionskoeffizienten des XO-Fe-Komplexes oder durch Verweis auf eine mit Wasserstoffperoxidlösung vorbereitete Standardkurve bestimmt werden.
Leistungsmerkmale:
- Peroxide – erkennt und misst Wasserstoffperoxid-Konzentrationen (HO) in biologischen und anderen Flüssigkeitsproben
- Praktisch – keine proprietären Reagenzien erforderlich, aber die gebrauchsfertigen Kits beseitigen die Variabilität, Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten für die Formulierung der Reagenzien selbst.
- Vielseitig – die Quantifizierung durch Berechnung des Extinktionskoeffizienten oder durch Verweis auf eine Standardkurve ermöglicht eine einfache Anpassung der Methode an eine Vielzahl von Probentypen und Testzwecken
- Zwei Formulierungen – wählen Sie das wässrige-kompatible Kit für maximale Empfindlichkeit bei nicht-lipidhaltigen Proben; wählen Sie das lipidkompatible Kit für beste Ergebnisse bei lipidhaltigen Proben
Spezifikation
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. | |
Kolorimetrisch | |
Quantitativer Peroxidassay | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion |
Peroxid-Assay-Reagenz A | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.