Learn More
Thermo Scientific™ Neuronal Culture Media Supplement (50X) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Artikelnummer. 15235723 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 15235723
Marke: Thermo Scientific™ 88286
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Einfache Isolierung und Kultivierung funktioneller primärer Neuronen mit hoher Viabilität
Das Thermo Scientific Pierce Isolierungskit für primäre Neuronen bietet Isolations- und Kultivierungsreagenzien für die optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit primärer Neuronen aus embryonalem kortikalem und hippocampalem Gewebe von Maus und Ratte.
Das Isolierungskit für primäre Neuronen wurde entwickelt, um mithilfe validierter Reagenzien und eines optimierten Verfahrens für den Enzymverdau und die Kultivierung eine hohe Lebensfähigkeit und Reinheit primärer embryonaler Neuronen zu erreichen. Das Kit enthält gewebespezifische Dissoziationsenzyme, speziell für neuronale Zellkulturen formulierte Medien und Supplemente für die Zellkultur, die die Isolierung und das Wachstum von funktionellen Neuronen fördern. Das validierte Protokoll und die Reagenzien produzieren hochreine primäre Neuronen für Kurz- oder Langzeitkultivierung. Darüber hinaus ist das Kit für erfahrene und nicht erfahrene Anwender konzipiert.
Leistungsmerkmale:
  • Optimiert - Verfahren und Reagenzien, die für Lebensfähigkeit, Ausbeute, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit optimiert sind
  • Ausbeute - bietet eine 2-fache Steigerung der Ausbeute im Vergleich zu selbst entwickelten Methoden
  • Lebensfähigkeit - mehr als 95 % der isolierten Zellen bleiben lebensfähig in der Kultur von Tag 1 bis Woche 4
  • Funktional - kultivierte Neuronen enthalten Prozesse, die auf eine vollständige Differenzierung und Funktionalität hindeuten
Lieferumfang:
  • Das komplette Kit beinhaltet neuronales Isolierungsenzym, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), neuronales Kulturmedium, Supplement für das neuronale Kulturmedium, Glutamin-Supplement und Supplement für das neuronale Wachstum
Erforderlich:
  • Frische embryonale Maus- oder Rattengewebeprobe, hitzeinaktiviertes fetales Kälberserum (FBS), mit Poly-D-Lysin behandelte Kulturschalen
Anwendungen:
  • Differenzierung von neuronalen Zellen
  • Immunhistochemie (IHC)
  • Funktionelle und biochemische Assays
  • Biologisch relevantes System für präklinische Arzneimittelforschung, neurotoxische Tests und Erstellung von prädiktiven Krankheitsmodellen
Produktspezifische Informationen:
Das Pierce Primärneuronen-Isolierungskit wurde für eine hervorragende Zellausbeute und für den Erhalt von Zellen bei einer Lebensfähigkeit von mehr als 95 % optimiert. Die Neuronen sind entsprechend polarisiert, entwickeln extensive axonale und dendritische Verzweigungen, exprimieren neuronale und synaptische Marker und bilden zahlreiche, funktionelle synaptische Verbindungen miteinander. Sie können als Modellsystem für molekularbiologische und zellbiologische Studien zur neuronalen Entwicklung und Funktion eingesetzt werden, insbesondere zur Visualisierung der subzellulären Lokalisierung endogener oder exprimierter Proteine, für die Proteinbildgebung, die neuronale Polarität und das dendritische Wachstum und die Synapsenbildung [1].
Allgemeine Literaturangaben:
1. Silva, R.F.M, et al. (2006) Dissociated primary nerve cell cultures as models for assessment of neurotoxicity. Toxicology Letters 163:1-9.
2. Ivenshitz, M. and Segal, M, (2009). Neuronal density determines network connectivity and spontaneous activity in cultured hippocampus. J Neurophysiol 104:1052-60.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Neuronales Kulturmediensupplement (50x)
Inhalt und Lagerung Stabilität: 1 Jahr bei -20 °C
Wiederholtes Einfrieren/Auftauen vermeiden. Nach dem ersten Auftauen aliquotieren und bei -20 °C lagern.
Zelltyp Neuronale Zellen (vor der Geburt), Primärzellen
Zielspezies Ratte, Maus
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Menge 10 ml