Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL 2 Western-Blot-Substrat
Empfohlenes HRP-Substrat für die Fluoreszenzbildgebung
670.00 €
Spezifikation
Produkttyp ECL 2 Western-Blot-Substrat
Kitinhalt Nachweisreagenz 1 und 2
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Nachweisreagenz 1 und 2
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
11517371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
80196X3
3 x 100 ml 30 Mini-Gel-Blots, 3000 cm2 Membran Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Das Pierce ECL 2-Substrat ist ein Substrat für die Chemolumineszenz und die Chemofluoreszenz, das Peroxidase-Aktivität HRP-konjugierter Antikörper und Sonden durch das Western Blot-Verfahren mit Röntgenfilm, CCD-Kameradokumentationssystemen oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten nachweist. Das Pierce ECL 2-Substrat bildet bei der Reaktion mit HRP Acridiniumester. Da diese Ester-Zwischenprodukte mit Peroxid reagieren, erzeugen sie ein starkes und lang anhaltendes Chemilumineszenz-Signal, das mittels Röntgenfilm-CCD-Bildgebung erfasst werden kann. Zudem führt das Substrat zu einem stabilen Fluoreszenzsignal, das mit Fluoreszenz-Imagern erfasst werden kann.
Das Pierce ECL 2-Substrat ermöglicht den Nachweis des Zielproteins auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Pikogrammbereich, wenn zur Untersuchung geeignete Konzentrationen von Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. Ein breiter Dynamikbereich und ausgezeichnete Sensitivität in Kombination mit einem langlebigen Signal machen das Pierce ECL 2-Substrat zu einem begehrten Substrat für das Western Blot-Verfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Empfindlichkeit — Messergebnisse sind möglich bis in den unteren Pikogrammbereich
  • Lang anhaltende Signaldauer — anhaltende Lichtleistung für bis zu fünf Stunden
  • Weitere Bildgebungsoptionen — Röntgen-, CCD- oder Laser-basierte Bildeinheiten
  • Kostengünstiger — Hohe Qualität und Leistung zu einem niedrigeren Preis als ähnliche Substrate anderer Anbieter
Spezifikation
Spezifikation
ECL 2 Western-Blot-Substrat
Nachweisreagenz 1 und 2
2 °C bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1, 4-dioxane, ethanol