Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BSA-Proteinverdau, MS-Gütegrad
Kalibrierung und Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle für die Analyse von proteomischen Proben mittels Flüssigkeitschromatographie (LC) und Massenspektrometrie (MS) mit dem sorgfältig validierten Thermo Scientific™ Pierce™ BSA-Proteinverdaustandard vom LC-MS-Gütegrad.
Marke: Thermo Scientific™ 88341
157.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific Pierce BSA-Proteinverdaustandard, LC-MS-Gütegrad, ist ein validierter Proteinverdau, der für die Verwendung als Qualitätskontrollprobe für die Analyse von proteomischen Proben mittels Flüssigkeitschromatographie (LC) und Massenspektrometrie (MS) optimiert ist.
- Positivkontrollprobe – BSA-Verdau ist als Qualitätskontrollstandard für Massenspektrometrieanwendungen optimiert und validiert
- Ausgezeichnete Sequenzabdeckung - mehr als 85 % Sequenzabdeckung
- Validierte Peptidqualität – das Verdauverfahren ist optimiert zur Vermeidung von fehlenden Spaltungen und Überalkylierung
- Nach strengen Kriterien getestet – hochwertige, konsistente Dokumentation des BSA-Proteinverdaus über chargenspezifische Analysenzertifikate
- Stabil – Bereitstellung in einem stabilen gefriergetrockneten Format
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptide | |
Massenspektrometrie | |
1 nmol |
Proteinverdau | |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Peptide | |
Kalibrierung | |
Fest |