Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Effiziente, schonende Lyse und Extraktion von E. coli und anderen Bakterienzellen
534.00 € - 908.00 €
Spezifikation
Zusammensetzung | Firmeneigenes Detergenz in 20 mM Tris-Puffer, pH 7,5, enthält Lysozym und Universal-Nuklease |
---|---|
Produkttyp | Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine |
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
Produktlinie | B-PER™ |
Beinhaltet: Es stehen Reagenzien-Pakete mit Tris- oder Phosphatpuffer zur Verfügung. Kits enthalten Tris-basierte B-PER Reagent plus Lysozyme- und DNase I-Enzyme.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15255743
|
Thermo Scientific™
89821 |
250 ml |
534.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15265743
|
Thermo Scientific™
89822 |
500 ml |
908.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Ein anwenderfreundliches Zelllysereagenz, das Zellen effektiv aufschließt und native oder rekombinante Proteine ohne Denaturierung auflöst
- Alle B-PER Reagenzien sind kompatibel mit nachgeordneten Anwendungen wie Affinitätschromatographie (z. B. immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, Glutathion-Chromatographie), SDS-PAGE und Proteinquantifizierung (z. B. Pierce BCA Protein Assay, Pierce 660nm Protein Assay)
- Diese Komplett-Formulierung kombiniert das Lyse-Reagenz mit Lysozym und eine universelle Nuklease, um eine milde Extraktion sowohl von gramnegativen als auch grampositiven Bakterien zu ermöglichen
- In Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung können Proteasehemmer, Salze, Reduktionsmittel, Vergällungsmittel und Chelatbildner dem Reagenz hinzugefügt werden.
Merkmale des B-PER Bacterial Protein Extraction Reagenz:
- Waschmittel in TRIS-Puffer mit Lysozym und Universalnuklease
- Verbesserte Zelllyse und DNA-Verdau, wodurch lösliche Proteine freigesetzt werden und die Viskosität reduziert wird, um die Ausbeuten zu steigern
- Rückgewinnung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht (High-MW-Proteine)
- Kostengünstig, vergleichbar mit Merck Millipore BugBuster™ Master Mix
- Effektiver als herkömmliche Ultraschallbehandlung und die typischen selbst angesetzten Lysepuffer, die oft auch Detergenzien oder Komponenten enthalten, die nachfolgende Anwendungen stören.
Spezifikation
Firmeneigenes Detergenz in 20 mM Tris-Puffer, pH 7,5, enthält Lysozym und Universal-Nuklease | |
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine | |
Bei 4 °C lagern. | |
B-PER™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent