Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Biotinylation Kit for IP
Artikelnummer. 15332617 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
8 Reaktionen
Packungsgröße:
8 Reaktionen
Artikelnummer. 15332617
Marke: Thermo Scientific™ 90407
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Biotin-Markierung primärer Antikörper für Immunpräzipitationsexperimente mit Agarose oder Magnetbeads mit dem Thermo Scientific™ Pierce™ Antikörper-Biotinylierungs-Kit für IP.
Die Reagenzien für das Pierce Antikörper-Biotinylierungs-Kit wurden für Biotin-markierte Antikörper für IP- und Co-IP-Reaktionen optimiert und validiert. Die Bestimmung der optimalen Anzahl der Biotine, die an das Zielmolekül binden sollen, ist eine der größten Herausforderungen der Biotinylierung. Bei IP- und Co-IP-Anwendungen führt eine zu hohe Anzahl von Biotinen zur reduzierten Affinität für das Ziel-Antigen, während zu wenige Biotine zum Auslaugen der Antikörper nach der Elution des Ziel-Antigens führen. Der Biotin-Markierungsvorgang beim Pierce Antikörper-Biotinylierungs-Kit für IP wurde für diese Herausforderung entwickelt.
Das Thermo Scientific™ Pierce™ Antikörper-Biotinylierungs-Kit für IP bietet Biotinylierungs-Reagenzien speziell für die Markierung von primären Antikörpern in Immunpräzipitations-Anwendungen.
  • Optimiert für IP – Reagenzien und Protokolle, die speziell für Antikörpermarkierungen in Immunpräzipitationsanwendungen entwickelt wurden
  • Anwenderfreundlich – die Kitkonfiguration wurde speziell für 50 bis 200 μg Antikörper in einer 100 μl-Reaktion optimiert; Entsalzungssäulen werden zum Entfernen überschüssiger Biotinylierungsreagenz nach der Markierung bereitgestellt
  • Amin-reaktiv – reagiert mit primären Aminen (-NH2) von Antikörpern
  • Erhöhte Löslichkeit – Pegylierung verbessert die Wasserlöslichkeit des biotinylierten Antikörpers und verhindert die Aggregation bei Lagerung
  • Reduzierte sterische Hinderung – längerer Spacerarm (29 Ångström) minimiert die sterische Hinderung bei Bindung an Avidin-Moleküle
Das Kit enthält genügend Reagenzien zum Markieren von 50 bis 200 μg Antikörper in 100 μl-Reaktionsvolumen für acht Proben. Das NHS-PEG4-Biotin-Markierungsreagenz enthält eine aminreaktive N-Hydroxysuccinimidester (NHS)-Gruppe und einen wasserlöslichen PEG4-Spacer für die optimale Markierung und wird in anwenderfreundlichen Einweg-Mikroröhrchen geliefert. Sowohl die Markierungseffizienz des Biotinylierungsreagenz als auch die Bindungsaffinität der markierten Antikörper wurden unter Anwendung von monoklonalen Maus- (IgG1, IgG2), polyklonalen Kaninchen- und monoklonalen Kaninchen-Antikörpern validiert. Zeba™ Entsalzungs-Spin-Säulen dienen der einfachen und effizienten Entfernung von Salzen und überschüssigem Biotin.
Anwendungen:
  • IP- und Co-IP
  • IP und Co-IP für Massenspektrometrie-Anwendungen
  • Antikörper-Anhaftung an Streptavidin-Agarose und magnetische Träger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörper-Biotinylierungskit
Menge 8 Reaktionen
Inhalt und Lagerung EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 0,5 mg
Zeba Spin Entsalzungssäulen (7 K MWCO), 8 x 0,5 ml
20 x phosphatgepuffertes Salin, 15 ml
Im Kühlschrank lagern (2–8°C).
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Produktlinie Pierce
Marker oder Farbstoff Biotin
Labeling Target Antikörper