Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Der Thermo Scientific™ HA-Epitop-Tag monoklonale Antikörper 26181 erkennt HA-Epitop-Tags in Tag-Proben und ist für die Immunpräzipitation validiert
684.00 € - 2215.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Agarose |
---|---|
Säulentyp | Agaroseharz, Affinität |
Format | Flasche |
Konjugat | HA-epitope tag (YPYDVPDYA) |
Aufreinigungsziel | Anti-HA Antibody |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11533060
|
Thermo Scientific™
26181 |
1 ml; Agarose |
684.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11543060
|
Thermo Scientific™
26182 |
10mL; Agarose |
2215.00 €
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ HA-Epitop-Tag monoklonale Antikörper 26181 erkennt HA-Epitop-Tags in Tag-Proben und ist für die Immunpräzipitation validiert
Dieses Gen ist ein Mitglied der NADH-Dehydrogenase (Ubiquinon) Eisen-Schwefel-Proteinfamilie. Das kodierte Protein ist eine Untereinheit der NADH:Ubiquinon-Oxidoreduktase (Komplex I), dem ersten Enzymkomplex in der Elektronentransportkette in der inneren Mitochondrienmembran. Alternative Spleißergebnisse in mehreren Transkriptvarianten und Pseudogenen wurden auf den Chromosomen 1, 4 und 17 identifiziert.Wirtsarten: Maus
Kreuzreaktivität: Tag
Isotyp: IgG1
Klon: 2-2.2.14
Immunogen: HA-Peptid YPYDVPDYA, derivatisiert an Ovalbumin
Rezeptur: 2 ml gereinigter Antikörper in PBS, mit 0.05 % Natriumazid; pH 7.2
Synonyme: Hämagglutinin des humanen Influenzavirus, HA-Tag, HA, HA-Epitop-Tag
PA5-27542 erkennt NDUFS5 in Proben aus Mensch und Ratte. PA5-27542 wurde erfolgreich in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting eingesetzt. PA5-27542 das Immunogen ist ein rekombinantes Fragment, das einer Region innerhalb der Aminosäuren 1 und 106 von humanem NDUFS5 entspricht.
Spezifikation
Agarose | |
Flasche | |
Anti-HA Antibody |
Agaroseharz, Affinität | |
HA-epitope tag (YPYDVPDYA) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.