Learn More
Thermo Scientific™ TMT10plex™ Reagenzienset zur Isobarenmarkierung
Für die quantitative Multiplex-Proteinexpressionsanalyse mittels Massenspektrometrie
Marke: Thermo Scientific™ 90309
3806.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00016kg
Beschreibung
TMT10plex Isobaric Label Reagents and Kits contain ten isobaric compounds with the same mass and chemical structure (i.e., isotopomeric) composed of an amine-reactive NHS-ester group, a spacer arm, and a mass reporter. Up to ten different peptide samples prepared from cells or tissues can be labeled in parallel and then combined for analysis. For each sample, a unique reporter mass (i.e., TMT10 126-131 Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum is used to measure relative protein expression levels during peptide fragmentation and tandem mass spectrometry.
Merkmale:- Leistungsstark – die gleichzeitige MS-Analyse mehrerer Proben erhöht den Probendurchsatz und ermöglicht die relative Quantifizierung von bis zu zehn verschiedenen Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
- Konsistent – die identische Reagenzienstruktur und -leistung zwischen TMTzero™, TMTduplex™, TMTsixplex™ und TMT10plex™ Reagenzien ermöglicht einen effizienten Übergang von der Methodenentwicklung zur Multiplex-Quantifizierung und ermöglicht so die Erforschung von Biomarkern über Plattformen und Datensätze hinweg
- Robust – erhöhte Multiplex-Fähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
- Effizient – aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
- Kompatibel – optimiert für den Einsatz mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen wie den Instrumenten Q Exactive, Orbitrap Elite™ und Orbitrap Fusion™ Tribrid™ mit Datenanalyse, die von Proteome Discoverer™ 1.4 vollständig unterstützt werden
Spezifikation
TMT10plex™ Isobaric Label Reagent Set, 8 x 0.2 mg | |
Reagenzset zur Isobarenmarkierung | |
• 8 x 0,2 mg TMT10–126 Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–127N Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–127C Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–128N Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–128C Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–129N Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–129C Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–130N Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–130C Markierungsreagenz • 8 x 0,2 mg TMT10–131 Markierungsreagenz Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
|
Trockeneis | |
Massenspektrometrie | |
8 x 0.2 mg |
Massenspektrometer | |
TMT10plex™ | |
Chemischer Tandem-Mass-Tag | |
Peptide | |
Peptid-Markierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.