Learn More
Thermo Scientific™ TMT10plex™ Reagenzienset zur Isobarenmarkierung
Für die quantitative Multiplex-Proteinexpressionsanalyse mittels Massenspektrometrie
Marke: Thermo Scientific™ 90110
981.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Beschreibung
TMT10plex Isobaric Label Reagents and Kits contain ten isobaric compounds with the same mass and chemical structure (i.e., isotopomeric) composed of an amine-reactive NHS-ester group, a spacer arm, and a mass reporter. Up to ten different peptide samples prepared from cells or tissues can be labeled in parallel and then combined for analysis. For each sample, a unique reporter mass (i.e., TMT10 126-131 Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum is used to measure relative protein expression levels during peptide fragmentation and tandem mass spectrometry.
Die TMT-Reagenzien (Tandem Mass Tag) wurden speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mit Tandem-Massenspektrometrie entwickelt. Die TMT10plex Markierungsreagenzien teilen sich eine identische Struktur mit TMTzero, TMTduplex und TMTsixplex Reagenzien, enthalten jedoch verschiedene Anzahlen und Kombinationen von 13C- und 15N-Isotopen im Massenreporter. Die verschiedenen Isotope führen zu einem 10plex-Satz von Tags, die Massenunterschiede im Reporter aufweisen und mit hochauflösenden Orbitrap MS-Instrumenten nachgewiesen werden können.
Zu den Vorteilen der TMTplex Markierungsreagenzien gehören eine erhöhte Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte unter den Proben. TMT10plex Markierungsreagenzien eignen sich ideal für die Analyse mehrerer Proteinproben aus Inhibitor-Dosis-Wirkungs-Experimenten, Zeitverlaufsexperimenten oder biologischen Replikaten.
Merkmale von TMT10plex Reagenziensets zur Isobarenmarkierung und Massenmarkierungskits
• Leistungsstark: Multiplexing-MS-Analyse erhöht den Probendurchsatz und ermöglicht die relative Quantifizierung von bis zu zehn verschiedenen Proben, die aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten gewonnen werden
• Konsistent: Die identische Reagenzienstruktur und -leistung zwischen TMTzero, TMTDuplex, TMTsixplex und TMT10plex Reagenzien ermöglichen den effizienten Übergang von der Methodenentwicklung zur Multiplex-Quantifizierung und damit die Erforschung von Biomarkern über Plattformen und Datensätze hinweg
• Robust: Die verbesserte Multiplex-Fähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei Proben und zu höherer Zuverlässigkeit bei Replikaten
• Effizient: Aminreaktive, NHS-Ester-aktivierte Reagenzien ermöglichen eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von Proteinsequenz oder Spezifität der proteolytischen Enzyme
• Kompatibel: Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Orbitrap MS/MS-Plattformen, wobei die Datenanalyse von Proteome Discoverer 2.3 vollständig unterstützt wird.
Anwendungen:
• Proteinidentifizierung und -quantifizierung aus mehreren Zell-, Gewebe- oder biologischen Flüssigkeitsproben
• Erstellen von Proteinexpressionsprofilen für normale bzw. kranke Zustände oder für Kontrollproben bzw. behandelte Proben
• Quantitative Analyse von Proteinen, für die keine Antikörper verfügbar sind
• Identifizierung und Quantifizierung von Membran- und post-translational modifizierten Proteinen
• Identifizierung und Quantifizierung Hunderter bis Tausender Proteine in einem einzigen Experiment
TMT Reagenzien werden als einzelne Sets oder in optimierten Kit-Formaten geliefert, die alle erforderlichen Reagenzien und Kontrollsubstanzen enthalten, um maximale Flexibilität, Komfort und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Thermo Scientific Orbitrap Instrumenten und der zugehörigen Software bieten TMT10plex Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Spezifikation
TMT10plex™ isobares Markierungsreagenzien-Set, 1 x 0,8 mg | |
Reagenzset zur Isobarenmarkierung | |
Ausreichend für: Ein 10-Plex-Versuch (1 × 10-fach) • TMT10-126 Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-127N Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-127C Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-128N Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-128C Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-129N Markierungsreagenz 1 × 0,8 mg • TMT10-129C Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-130N Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-130C Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg • TMT10-131 Markierungsreagenz, 1 × 0,8 mg Bei –20 °C lagern. |
|
Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
10 Reaktionen |
Massenspektrometer | |
TMT10plex™ | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Protein-PEPTIDE | |
Proteinmarkierung |
Sicherheit und Handhabung
- Isobaric Label Reagents and Kits
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-dichloromethane,1,2-dichloroethane,sodium lauryl sulphate, Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chl
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.