Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Protein Digest, equimolar, LC-MS grade
Artikelnummer. 15322617 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 pmol
Packungsgröße:
100 Pikomol
Artikelnummer. 15322617
Marke: Thermo Scientific™ 88342
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kalibrieren und halten Sie die Qualitätskontrolle für die Massenspektrometrie-Analyse (MS) von proteomischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Pierce™ 6-Proteinverdaustandard, äquimolar, LC-MS-Gütegrad, eine hochgradig validierte, äquimolare Proteinverdaumischung.
Der Thermo Scientific Pierce 6-Proteinverdaustandard, äquimolar, LC-MS-Gütegrad, ist ein hochgradig validierter, äquimolare Proteinverdauder für die Verwendung als Qualitätskontrollprobe für die Analyse von proteomischen Proben mittels Massenspektrometrie (MS) optimiert wurde.
  • Positivkontrollprobe – als Qualitätskontrollstandard für Massenspektrometrieanwendungen optimiert und validiert
  • Ausgezeichnete Sequenzabdeckung - im Durchschnitt über 70 % Sequenzabdeckung der 6-Protein-Mischung
  • Validierte Peptidqualität – das Verdauverfahren ist optimiert zur Vermeidung von fehlenden Spaltungen und Überalkylierung
  • Nach strengen Kriterien getestet – chargenspezifische Analysenzertifikate gewährleisten hochwertigen, konsistenten Verdau mit 6 Proteinen
  • Stabil – Bereitstellung in einem stabilen gefriergetrockneten Format
Der Pierce 6-Proteinverdaustandard enthält eine äquimolare Mischung aus hochreinem Rinder-Cytochrom c, Lysozym, Alkoholdehydrogenase, bovines Serumalbumin, Apo-Transferrin und Beta-Galactosidase. Die Proteine werden reduziert, alkyliert (Iodessigsäure), verdaut (Trypsin mit MS-Gütegrad) und nach der Trypsin-Verdauung entsalzt (C18), um einen qualitativ hochwertigen LC/MS-Gütegrad-Standard ohne intaktes Protein zu bieten. Der Peptidverdau liefert eine ausgezeichnete Sequenzabdeckung mit minimaler Überalkylierung und kaum fehlenden Spaltungen. Dieser Verdau wurde streng auf die Peptidqualität, die Verdaueffizienz und die chargenübergreifende Einheitlichkeit getestet und eignet sich für LC- und LC-MS-Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Proteinverdau
Produktlinie Pierce
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Ausgangsmaterial Peptide
Endprodukttyp Peptide
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Kalibrierung
Menge 100 pmol
Form Fest