Learn More
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Kalibrierstandards für AQUAfast Kolorimeter
COD (Chemical Oxygen Demand)-Kalibrierstandards werden für Orion™ AQUAfast Kolorimeter verwendet und eignen sich ideal für Abwasser- und Umwelttests.
Marke: Thermo Scientific™ CODS01
94.43 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CSB-Kalibrierstandards (chemischer Sauerstoffbedarf, CSB) sind für die Verwendung mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern wie AQ4000 Advanced Kolorimeter und Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter geeignet. CSB-Chemien können mit diesen Kolorimetern gemessen werden und eignen sich ideal für die Umwelt- und Abwasserüberwachung. Die Kalibrierstandards werden vor der Verwendung der Geräte zur Überprüfung der Funktionen verwendet.
- Kann verwendet werden mit: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
- Zwei Kalibrierstandards: 1000 ppm und 10000 ppm, beide in 475 ml-Flaschen
Bestellinformation
Reagenzien separat erhältlich.
Spezifikation
1000ppm | |
AQUAfast™ Kolorimeter | |
Umwelt- und Abwasserüberwachung |
475 ml | |
EPA |