Learn More
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Rack mit Schnappverschluss für Kryoröhrchen
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Rack mit Schnappverschluss für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Marke:  Nunc™ 331825-BR
194.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15533694
  • 283.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz. 
  • Nicht steril
  • 10/Karton
Spezifikation
Spezifikation
Für 2 ml-Kryobank, nicht steril
2 ml-Kryoröhrchen
10/Packung, 10/Karton
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke)