Learn More
Thermo Scientific™ Abdichtband für Mikrotiterplatten
Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C
Marke: Thermo Scientific™ 9503130
30.26 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen von -30 °C bis +80 °C
Dichtungsband ist ein Zubehör für Mikrotiterplatten
- Bestehend aus PVC
- Nicht steril
- Temperaturbereich: -30 bis +80 °C
Bestellinformation
100/Karton
Spezifikation
PVC | |
100 | |
- 30 ° bis 80 °C |
Unsteril | |
Abdichtband für Mikrotiterplatten |