Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplattenträger für H-6000A Zentrifugenbecher
Träger für die Ausschwingrotoren H-6000A, HBB-6, HLR-6
Marke: Thermo Scientific™ 11267
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 6 x 3 Standard- oder 6 x 1 Deepwell-Mikrotiterplatten
- Maximale Röhrchenmaße: 60 x 127 mm
- Maximale Drehzahl: 5000 U/min
- Maximale RZB: 5186 xG
Spezifikation
Mikrotiterplattenträger | |
H-6000A Becher | |
6 x 3 Standard- oder 6 x 1 DeepWell-Mikrotiterplatten |