Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Eine höchst thermostabile, hochprozessive reverse Transkriptase ohne RNase H-Aktivität.
75.50 € - 800.00 €
Spezifikation
Format Rörchen
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 15 bis 30 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C bis 55 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13223159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0751
2000 Einheiten
75.50 €
2000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13233159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0752
10.000 Units
255.00 €
10000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13243159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0753
4 x 10.000 Einheiten
800.00 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transkriptase (RT) wurde durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt. Das Enzym besitzt eine RNA-abhängige und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität, aufgrund einer Mutation in der RNase H-Domäne von M-MuLV RT jedoch keine RNase H-Aktivität. Das genetisch veränderte Enzym zeichnet sich im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT durch eine wesentlich höhere Thermostabilität, 50 Mal höhere Prozessivität, Robustheit und verbesserte Syntheserate aus.
Die eliminierte RNase H-Aktivität ermöglicht es dem Enzym, sehr lange RNA-Transkripte bis zu 20 kb zu produzieren. Aufgrund seiner hohen Thermostabilität behält das Enzym während der gesamten Reverse-Transkriptionsreaktion seine volle Aktivität bei und erzeugt hohe Ausbeuten an cDNA. Die Reaktionstemperatur kann zur effizienten Transkription von RNA-Bereichen mit einer hohen Sekundärstruktur oder zur Verbesserung der Spezifizität von genspezifischen Primern bis auf 65 °C erhöht werden. Die extrem hohe Prozessivität des Maxima H Minus-Enzyms führt zu einer erhöhten Resistenz gegen häufige Reaktionshemmer wie Guanidin, Formamid und Ethanol.
Besonderheiten
  • Thermostabil – 90 % aktiv nach 60-minütiger Inkubation bei 50 °C in einem Reaktionsgemisch.
  • Aktiv bis zu 65 °C
  • Hohe Ausbeuten von cDNA mit voller Länge bis zu 20 kb
  • Hochempfindlich – reproduzierbare cDNA-Synthese über einen großen Bereich von Gesamt-RNA (1 pg bis 5 μg)
  • Effizient – vollständige cDNA-Synthese in 15 bis 30 Minuten
  • Erhöhte Resistenz gegen häufige Reaktionsinhibitoren
  • Integrierte modifizierte Nukleotide
Anwendungen
  • Erststrang-cDNA-Synthese für RT-PCR und Echtzeit-RT-qPCR
  • Reverse Transkription bei erhöhten Temperaturen, um die Auswirkungen der Sekundärstruktur zu verringern.
  • Synthese von cDNA für Klonierung und Expression.
  • Erzeugung markierter cDNA-Proben für Microarrays.
  • Analyse von RNA durch Primer-Extension.
Enthält
Maxima H Minus Reverse Transkriptase wird mit 5X RT-Puffer (250 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei 25 °C), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM DTT) geliefert.
Hinweis
Auch erhältlich: Maxima H Minus First Strand cDNA-Synthese-Kit.
Bestellinformation
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
Spezifikation
Spezifikation
Rörchen
15 bis 30 min
50 °C bis 55 °C
Keine
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis 20 kb
Hoch
Reverse Transkription
Maxima H Minus
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
RNA