Learn More
Thermo Scientific™ Entnahmeröhrchen mit geringer Proteinbindung
Mit Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung minimieren Sie Proteinprobenverluste während der Probenmanipulation insbesondere dann, wenn viele Verarbeitungsschritte anfallen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88379
30.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15382617
  • 32.58 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung (1,5 oder 2 ml) unterstützen die Minimierung von Proteinprobenverlusten während der Probenmanipulation und sind hervorragend für Anwendungen mit umfangreichen Verarbeitungsschritten.
Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung unterstützen die Minimierung von Probenverlusten bei Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation/Co-Immunpräzipitation. Die Röhrchen sind mit 250 Stück pro Packung praktisch verpackt, was selbst bei Großpackungen Kontaminationen minimiert.
Stabil – Bei Drehzahlen von bis zu 20.000 RZB verwendbar
Kompatibel – Für Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation (IP)
Ohne Nuklease – Zertifizierte RNase/DNase-freie Röhrchen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen mit geringer Proteinbindung
2 ml
Entnahmeröhrchen
250 x 2-ml-Röhrchen
Pierce™
250 tubes