Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierung von Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung und Dokumentation der Temperaturkartierung
Für OEM-Dienstleister für Thermo Fisher Scientific sind alle Protokolle zur Optimierung der Effizienz in jeder Thermo Scientific Dokumentation zur Validierung und Temperaturkartierung von Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für Thermo Scientific CryoMed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung inbegriffen
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQDOCE89003505
Artikelnummer. 15523633
  • 2330.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IQ/OQ-/ Dokumentation der Temperaturkartierung entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung einschließlich Thermo Scientific CryoMed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
Documentation Only for the following, Services Not included: Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform empty chamber temperature mapping, open door and power loss testing. Temperature Mapping: 24 hours of multi-point mapping. Includes Freezing Cycle testing of liquid phase cooling , super cooling, phase change to solid.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Dokumentation IQ/OQ/Temp.-Kart.
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierung von Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung und Dokumentation der Temperaturkartierung >