Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagersysteme
Für OEM-Dienstleister (Original Equipment Hersteller) für Thermo Fisher Scientific sind alle Protokolle zur Optimierung der Effizienz in jeder Thermo Scientific Dokumentation zur Validierung von Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für Thermo Scientific CryoPlus™ Lagersysteme inbegriffen
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003506
Artikelnummer. 12747843
  • 1620.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung einschließlich Thermo Scientific CryoPlus™ Lagersysteme
Nur Dokumentation für Folgendes, Serviceleistungen nicht enthalten: Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, bei offener Tür und Leistungsverlusttest.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagersysteme >