Learn More
Thermo Scientific™ Labtips-Pipettenspitzen
Aus besonders hochwertigem reinem Polypropylen
41.05 € - 176.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Produktlinie | LabTip |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12336582
|
Thermo Scientific™
94300230 |
Blau | 1000 μ l | Racks |
176.00 €
1800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11498559
|
Thermo Scientific™
94300220 |
Blau | 1000 μ l | Bulk |
41.05 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Doppelter Spritzguss für maximale Probenabgabe und die beste Lösung für eine Vielzahl von Pipettierern
- In 200 und 1000 μl als Großpackungen oder in Gestellen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
LabTip | |
Polypropylen |