Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30003-254630
339.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11543081
  • 853.66 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
3 μm
120 Å
60 °C
Silika
0%
No
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L3
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Normalphase
Normalphase