Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Prism RP Javelin Schutzsäulen
Artikelnummer. 11513201 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID
Artikelnummer. 11513201
Marke: Thermo Scientific™ 32105012106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich in Längen von 10 oder 20 mm und einem Innendurchmesser von 2.1 bis 4.0 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase RP