Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS(C18)-Säulen, 10 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
499.80 € - 1230.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11587451
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-104630
100 mm 4.6 mm
602.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11507461
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-154630
150 mm 4.6 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11527461
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-254030
250 mm 4 mm
667.81 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11583181
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-259070
250 mm 10 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11537461
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-304030
300 mm 4 mm
799.14 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11547461
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-304630
300 mm 4.6 mm
784.27 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
  • Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
Spezifikation
Spezifikation
10 μm
120 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
2 bis 8
170 m²/g
C18
10%
Umkehrphase