Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH™ firmeneigene PAK-Analysen-HPLC-Säule, 5 μm, 3 x 250 mm
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die EPA-Methode 610 optimiert
- Schnelle Analyse von 16 PAHs in 4 Minuten mit kurzen, schnellen Säulen
- Erhältlich für die Partikelgrößen 3 und 5 μm und in verschiedenen Säulengrößen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | Geschützt |
| Mehr anzeigen |