Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Drop-in Guard Cartridges
Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
Marke:  Thermo Scientific™ 30805-012101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10181163
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Benötigt : Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holders
Beschreibung
Beschreibung
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD direct connection and stand alone holders
  • Available in packs of 4
Features of CPS Solid Phase
  • Operates in both normal and reversed phase modes
  • More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
  • Not deactivated by traces of water in normal phase
  • One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
10 mm
2.1 mm
CPS