Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin BDS-C18-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11583151 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11583151
Marke: Thermo Scientific™ 28105022106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der BDS C18 Festphase
  • Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Ökonomisch mit exzellenter Reproduzierbarkeit
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase C18