Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ HPLC-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11543211 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11543211
Marke: Thermo Scientific™ 35005024006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase Hypercarb
Produktlinie Hypercarb