Learn More
Thermo Scientific™ Küvettenhalter mit einer Position für GENESYS™ 20 Spektralphotometer
Artikelnummer. 11881872 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Zellenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11881872
Marke: Thermo Scientific™ 4010000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einzelküvettenhalter. Wie im Lieferumfang des GENESYS 20 Spektralphotometers enthalten. Hält einen quadratischen 10 mm-Küvetteneinsatz, Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll oder 10 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zellenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Genesys™ 20 Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Eine 10 mm-Vierkantküvette, Reagenzglas mit 0,5 Zoll oder 10 mm Durchm.
Schichtdicke 10 mm