Learn More
Thermo Scientific™ Zylindrischer Küvettenhalter für Küvetten mit großer Schichtdicke für GENESYS™ 20 Spektralphotometer
Marke: Thermo Scientific™ 4011-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Zylindrischer Küvettenhalter für große Schichtdicken. Schnapphalter” für einen zylindrischen Küvettenhalter mit einer Länge von bis zu 50 mm und einem Durchmesser von 22 mm.
Spezifikation
Zylindrischer Zellenhalter | |
Genesys™ 20 Spektralphotometer | |
Bis zu 50 mm |