Learn More
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Artikelnummer. 30040348 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
Kanülen-Gauge:
23 bis 26 G
23 G
26 G
Länge (metrisch):
42 mm
50 mm
Art der Kanülenspitze:
Konus
Seitliche Öffnung
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 30040348
Marke: Thermo Scientific™ 365D0636
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gasdichten Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Abdichtung sorgt, eine genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC) für stets reproduzierbare zuverlässige Analyseergebnisse. Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle besitzen eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine sichere Abdichtung zum Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Durability
The enhanced design of the syringes delivers:
  • Improved solvent resistance
  • Greater temperature range
  • Increased operational smoothness
  • Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
  • Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
  • Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
  • Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung LinerGOLD™ 10 μL FN GT Syringe for Agilent systems, 42 mm Length, 23 Gauge, Cone Tip, 6/pk
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 42 mm
Produkttyp Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Menge 6/pk
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL Liquid Autosampler
Anschlusstyp Fixed
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.