Learn More
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Gasdichten Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Abdichtung sorgt, eine genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Marke: Thermo Scientific™ 365D3741
62.32 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC) für stets reproduzierbare zuverlässige Analyseergebnisse. Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle besitzen eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine sichere Abdichtung zum Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen aus Edelstahl
- Kolben aus PTFE
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
PTFE (Kolben), Edelstahl (Kanüle) | |
23 G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
10 μl | |
50 mm | |
AS2000, AI/AS 1610 Autosampler |
Gasdicht; 10 µl; Länge 50 mm; 23 Gauge fest | |
50 mm | |
Nein | |
Gastight™ | |
Konus | |
Fixiert |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.