Learn More
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Artikelnummer. 10723287 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
Kanülen-Gauge:
23 bis 26 G
23 G
26 G
Länge (metrisch):
42 mm
50 mm
Art der Kanülenspitze:
Konus
Seitliche Öffnung
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10723287
Marke: Thermo Scientific™ 365L8635
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gasdichten Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Abdichtung sorgt, eine genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC) für stets reproduzierbare zuverlässige Analyseergebnisse. Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle besitzen eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine sichere Abdichtung zum Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Haltbarkeit
Das verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Größerer Temperaturbereich
  • Erhöhte Laufruhe
  • Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
Genauigkeit
Durch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
  • Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
  • Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
  • Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 2,5 ml
Produktlinie Gastight
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Seitliche Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC GC-Geräte
Anschlusstyp Befestigt
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.