Learn More
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Gasdichten Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Abdichtung sorgt, eine genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Marke: Thermo Scientific™ 365F3700
168.20 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC) für stets reproduzierbare zuverlässige Analyseergebnisse. Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle besitzen eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine sichere Abdichtung zum Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
HaltbarkeitDas verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Größerer Temperaturbereich
- Erhöhte Laufruhe
- Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
GenauigkeitDurch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
- Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
- Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
- Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
Spezifikation
Glas (Fass), PTFE (Einsatz) | |
50 mm | |
Je 1 | |
Gastight™ | |
Konus | |
Befestigt |
26 G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
25 μl | |
50 mm | |
CTC GC-Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.