Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ Genomisches Pflanzen-DNA-Kit
Reinigt pflanzliche genomische DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und -geweben ohne Phenol-/Chloroformextraktion mittels Magnet-Bead-Technologie, die für Assays mit hohem Durchsatz geeignet ist.
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gebräuchlichen molekularbiologischen Verfahren, wie PCR und qPCR, FastDigest und herkömmlicher Restriktionsverdau, Southern Blotting. |
|---|---|
| Enthält | Lysepuffer A, Lysepuffer B, MagJET Magnetic Beads, RNase A, Präzipitationslösung, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), Elutionspuffer |
| Inhalt und Lagerung | Die RNase A-Lösung ist bei Raumtemperatur haltbar, solange das Fläschchen versiegelt bleibt. Nach dem Öffnen sollte es bei -20 °C gelagert werden. MagJET Magnetic Beads sollten bei 4 °C gelagert werden. Andere Komponenten des Kits sollten bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) gelagert werden. |
Beschreibung
Das Thermo Scientific MagJET Kit für genomische Pflanzen-DNA wurde für den automatisierten Hochdurchsatz oder die manuelle Aufreinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten entwickelt. Das Kit nutzt eine effiziente Magnetpartikeltechnologie, wodurch Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholausfällung überflüssig werden.
Die Verfahren des MagJET Kit für genomische Pflanzen-DNA sind für die Isolierung genomischer DNA aus 10-100 mg Pflanzenproben optimiert. Die DNA-Erträge variieren zwischen verschiedenen Spezies und Geweben je nach Genomgröße, Ploidie, Zellzahl und Alter der Gewebeprobe.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Das hohe Bindungsvermögen, die gleichmäßige Partikelgröße und das schnelle magnetische Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung bei geringem Probendurchsatz.
Die daraus resultierende hochwertige DNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren und kann in einer Vielzahl nachgeschalteter Anwendungen wie PCR, qPCR oder anderen enzymatischen Reaktionen verwendet werden. In der Tabelle 1 finden Sie typische Genom-DNA-Erträge aus verschiedenen Quellen.
Besondere Eigenschaften
- Vielseitig - geeignet für jede Art und jeden Teil von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
- Hohe gDNA-Ausbeute im Vergleich zur herkömmlichen CTAB-Methode
- Hohe Qualität - isoliert gDNA mit hoher Integrität, frei von Inhibitoren und RNA-Kontamination
- Flexibel - einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
Isolierte genomische DNA eignet sich ideal für die Verwendung in üblichen molekularbiologischen Verfahren, darunter:
- PCR und qPCR
- FastDigest und Konventionelle Restriktionsverdauung
- Southern Blotting
- Lysepuffer A
- Lysepuffer B
- MagJET magnetische Beads
- RNase A
- Fällungslösung
- Waschpuffer 1 (Konz.)
- Waschpuffer 2 (Konz.)
- Elutionspuffer
Gefährlich: Ja
Qualitätskontrolle: Das MagJET Kit für genomische Pflanzen-DNA wird durch Isolierung genomischer DNA aus 100 mg Pflanzengewebe gemäß den im Handbuch beschriebenen Protokollen qualifiziert. Die Qualität der isolierten DNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte DNA hat einen A-260/A280 Quotienten von 1.8±0.3. Nach der Agarose-Gelelektrophorese und der Ethidiumbromidfärbung wird ein einzelnes Band mit mehr als 30 kb beobachtet. Die funktionelle Qualität gereinigter DNA wird durch Digestion mit Restriktionsendonukleasen bewertet.
Haltbarkeit: 36 Monate
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
Lagerbedingungen:>/b> Umgebungstemperatur
Spezifikation
| Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gebräuchlichen molekularbiologischen Verfahren, wie PCR und qPCR, FastDigest und herkömmlicher Restriktionsverdau, Southern Blotting. | |
| Lysepuffer A, Lysepuffer B, MagJET Magnetic Beads, RNase A, Präzipitationslösung, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), Elutionspuffer | |
| Die RNase A-Lösung ist bei Raumtemperatur haltbar, solange das Fläschchen versiegelt bleibt. Nach dem Öffnen sollte es bei -20 °C gelagert werden. MagJET Magnetic Beads sollten bei 4 °C gelagert werden. Andere Komponenten des Kits sollten bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) gelagert werden. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre