Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
266.00 € - 3815.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke NoofTests Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke NoofTests Preis Menge & Verfügbarkeit  
13565260
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0984
3815.00 €
5000 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13545260
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0981
266.00 €
250 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13535260
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0982
510.00 €
500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13555260
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0983
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Spezifikation
SYBR
qPCR
Standard
Luminaris
Genexpression
2 X
Hoch
Taq DNA-Polymerase
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
qPCR Master Mix
2X
DNA, dsDNA