Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Gestelle und Zubehör
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 und 94 Gestelle
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 und 94 Racks
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 Gestelle
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 Racks
Typ:
Cryo-Minirack
Kryo-Lagerungsrahmen
Quadratisches Cryo-Rack
Aufnahmevermögen:
2 ml, 13 Boxen aus Pappe (25 Unterteilungen)
2 ml, 15 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
2 ml, 15 Boxen aus Pappe (25 Unterteilungen)
2 ml, 13 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
Kassetten (5)
Kassetten (8)
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kryo-Lagerungsrahmen |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 und 94 Racks |
| Aufnahmevermögen | Kassetten (5) |